Merck
AMBH93D537E7
Ambeed, Inc.
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.1
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl (4-iodophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11IO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
YDJDSUNRSIVGMI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15250-46-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)