Merck
AMBH93D53709
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1H-pyrrol-3-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.59
Numer MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrrol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c1-7-3-2-5(6)4-7;/h2-4H,6H2,1H3;1H
Klucz InChI
OGKCWSMABIEYBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1194757-83-9.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1194757-83-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)