Kluczowe dokumenty
AMBH93D53657
Ambeed, Inc.
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
About This Item
Iupac Name
2,2-difluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H3F5O3S/c4-2(5)1-11-12(9,10)3(6,7)8/h2H,1H2
Klucz InChI
NKULBUOBGILEAR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)