Merck
AMBH93D5362F
Ambeed, Inc.
R-268712
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.39
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(4-(2-fluoro-5-(3-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)phenyl)-1H-pyrazol-1-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C20H18FN5O/c1-13-3-2-4-19(24-13)20-17(11-22-25-20)14-5-6-18(21)16(9-14)15-10-23-26(12-15)7-8-27/h2-6,9-12,27H,7-8H2,1H3,(H,22,25)
Klucz InChI
JQGOCCALXFSRHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/879487-87-3.html
Synonym
2-(4-(2-Fluoro-5-(3-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)phenyl)-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)