Kluczowe dokumenty
AMBH93D53612
Ambeed, Inc.
2-(3-Methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Iupac Name
2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)17(14,15)16-8-7-11(2)12-13-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
MZQMGXQUJVZNBT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)