Merck
AMBH93D535C3
Ambeed, Inc.
1-(3-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(3-amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(12)7-4-8(11)10(14-3)9(5-7)13-2/h4-5H,11H2,1-3H3
Klucz InChI
KUCAVFQKKTZISS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/134611-49-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)