Merck
AMBH93D534F4
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-2-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.08
Numer MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-2-ylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N4.2ClH/c7-6-9-2-4-1-8-3-5(4)10-6;;/h2,8H,1,3H2,(H2,7,9,10);2*1H
Klucz InChI
IDVFIDIYCKHAEX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/157327-52-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)