Merck
AMBH6FD84597
Ambeed, Inc.
6-Iodobenzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.1
Numer MDL:
Iupac Name
6-iodo-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5IN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
Klucz InChI
WMKLSFIAHMBOTP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16582-58-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)