Merck
AMBH6FD844A4
Ambeed, Inc.
4-Aminotetrahydropyran-4-carboxylic Acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Numer MDL:
Iupac Name
4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c7-6(5(8)9)1-3-10-4-2-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
DPDPQQHHTHKSRN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39124-20-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)