Merck
AMBH6FD84434
Ambeed, Inc.
4-((3-Chlorobenzyl)oxy)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.69
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(3-chlorobenzyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)9-18-13-6-4-11(5-7-13)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Klucz InChI
QMXPJNHJNFUZAT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84403-70-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)