Merck
AMBH6FD84243
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-3-morpholinobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.28
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-(4-morpholinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-10-11(13(15)16-2)4-3-5-12(10)14-6-8-17-9-7-14/h3-5H,6-9H2,1-2H3
Klucz InChI
PMSJSQLGRJYBQX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886497-09-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)