Merck
AMBH6FD841A9
Ambeed, Inc.
3-Bromoquinolin-7-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.07
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-7-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-3-6-1-2-8(11)4-9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
Klucz InChI
PUPYSBMMYVIJCB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1344046-07-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)