Merck
AMBH6FD84120
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-nitrobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.02
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-1-5(4-9)2-7(3-6)10(11)12/h1-3H
Klucz InChI
RQGCXODNTLHVQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/49674-15-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/49674-15-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)