Merck
AMBH6FD840BB
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1,3-dimethylimidazolinium Hexafluorophosphate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.11
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Inchi Code
1S/C5H10FN2.F6P/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
HZQRHQLFHYEODY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/164298-27-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)