Merck
AMBH6FD7F972
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-4-iodo-1H-indole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.04
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-fluoro-4-iodo-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5FIN/c9-5-3-7(10)6-1-2-11-8(6)4-5/h1-4,11H
Klucz InChI
CTXVMXNISQRMMN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885520-49-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)