Merck
AMBH6FD7F8DD
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-chloroquinolin-8-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.5
Numer MDL:
Iupac Name
7-bromo-5-chloro-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO/c10-6-4-7(11)5-2-1-3-12-8(5)9(6)13/h1-4,13H
Klucz InChI
ADJQQSUBKRASQN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7640-33-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)