Merck
AMBH6FD7F81E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.43
Numer MDL:
Iupac Name
6-chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClFIN/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H
Klucz InChI
MINXERMPCQJEFL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211590-36-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)