Merck
AMBH6FD7F814
Ambeed, Inc.
4-Chlorobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.04
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
Klucz InChI
NSDWMQZDGGQRLM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6435-84-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)