Kluczowe dokumenty
AMBH6FD7F803
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-iodophenol
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrIO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Klucz InChI
ZZBRPSNXUDZTRX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2040-86-0.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)