Kluczowe dokumenty
AMBH6FD7F646
Ambeed, Inc.
2,6-Difluoronicotinaldehyde
About This Item
Iupac Name
2,6-difluoronicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F2NO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-3H
Klucz InChI
ZYCCUPSLEFLBNR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155601-65-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)