Merck
AMBH58176AE9
Ambeed, Inc.
Boc-C16-NHS ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.65
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(tert-butyl) 18-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) octadecanedioate
Inchi Code
1S/C26H45NO6/c1-26(2,3)32-24(30)18-16-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17-19-25(31)33-27-22(28)20-21-23(27)29/h4-21H2,1-3H3
Klucz InChI
JTOVMMPSILRQQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/843666-34-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)