Merck
AMBH58176AAC
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-1H-indole-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.19
Numer MDL:
Iupac Name
4-methoxy-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-13-10-4-2-3-9-8(10)5-7(6-12)11-9/h2-6,11H,1H3
Klucz InChI
BMUMJEKBMVREKT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213682-04-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)