Merck
AMBH581769FB
Ambeed, Inc.
4-Methyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.12
Numer MDL:
Iupac Name
4-methyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-5-4-8-6-7(9)2-3-7;;/h8H,2-6H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
YDQHUSROYINESI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1152111-72-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)