Merck
AMBH5817698E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.58
Numer MDL:
Iupac Name
6-chloro-4-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H,8,9,10,11)
Klucz InChI
IYMIVDJSVSTKCB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98138-75-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)