Merck
AMBH5817697F
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(pyrimidin-2-yl)ethanone hydrobromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.93
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(pyrimidin-2-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O.BrH/c7-4-5(10)6-8-2-1-3-9-6;/h1-3H,4H2;1H
Klucz InChI
YLGIMHONOXNWSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1588441-02-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)