Merck
AMBH581768AF
Ambeed, Inc.
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.14
Numer MDL:
Iupac Name
1-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethanone
Inchi Code
1S/C8H6F3NO/c1-5(13)6-3-2-4-7(12-6)8(9,10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
ROKPMZALLPKDMB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944904-58-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)