Merck
AMBH5817683A
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrFN2O2/c1-15-9(14)7-4-3-12-13-6(4)2-5(11)8(7)10/h2-3H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
DPUNGDFMRGBMOY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1037841-25-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1037841-25-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)