Merck
AMBH580649B9
Ambeed, Inc.
8-Iodoisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.06
Numer MDL:
Iupac Name
8-iodoisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H6IN/c10-9-3-1-2-7-4-5-11-6-8(7)9/h1-6H
Klucz InChI
HQUAAVGLCWGKJE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1131605-27-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)