Merck
AMBH580649B1
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-4-fluorophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.99
Numer MDL:
Iupac Name
3,5-dichloro-4-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
Klucz InChI
YCDCEIPNXTXMTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2995-04-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2995-04-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)