Merck
AMBH58064982
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.14
Numer MDL:
Iupac Name
6-fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H7FO/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
WNVBKXSDBKFOGK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072153-65-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1072153-65-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)