Merck
AMBH58064786
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-hydroxynicotinaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.01
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-hydroxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-8-1-4(3-9)6(5)10/h1-3H,(H,8,10)
Klucz InChI
KPMMFNJPSDBZTB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1289109-05-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1289109-05-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)