Merck
AMBH5806471B
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.03
Numer MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c8-6-1-4-2-11-3-5(4)7(9)10-6/h1H,2-3H2
Klucz InChI
XNBVMZPZDIOCIF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/754992-21-7.html
Synonym
4,6-dichloro-1H,3H-furo[3,4-c]pyridine
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)