Merck
AMBH58064700
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-isopropylpyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-isopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6(2)8-7(9)4-3-5-10-8/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
NGGQBCREEXKCDT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1417518-37-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)