Merck
AMBH5806468C
Ambeed, Inc.
5-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.59
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8-3-7(10(12)13)5(4-11)2-6(8)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VPTCGOFABDDIRC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75618-42-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)