Merck
AMBH58064669
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(naphthalen-1-yl)ethanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-2-(1-naphthyl)ethanol
Inchi Code
1S/C12H13NO/c13-12(8-14)11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7,12,14H,8,13H2
Klucz InChI
GIJHQOMBLOZMEG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86217-42-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)