Merck
AMBH58064602
Ambeed, Inc.
N-Methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.24
Numer MDL:
Iupac Name
N-methyl(4-nitrophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-9-15(13,14)6-7-2-4-8(5-3-7)10(11)12/h2-5,9H,6H2,1H3
Klucz InChI
KZWPBAASZYQWIV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85952-29-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/85952-29-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)