Merck
AMBH5806458E
Ambeed, Inc.
2-Ethyl 5-(4-nitrobenzyl) 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5(4H)-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.35
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-ethyl 5-(4-nitrobenzyl) 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-2,5(4H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C17H18N4O6/c1-2-26-16(22)15-9-14-10-19(7-8-20(14)18-15)17(23)27-11-12-3-5-13(6-4-12)21(24)25/h3-6,9H,2,7-8,10-11H2,1H3
Klucz InChI
IIRGEIKLCGECFA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/623565-14-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)