Merck
AMBH5806426E
Ambeed, Inc.
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-7(9)3-2-6(4-11)8(5)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
GNNHZCHETSTMOG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to off-white liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847502-87-8.html
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)