Merck
AMBH47A968BF
Ambeed, Inc.
4-Isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-4(2)5-3-8-9-6(5)7/h3-4H,1-2H3,(H3,7,8,9)
Klucz InChI
UQTLFNBARWAWIS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151521-49-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/151521-49-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)