Merck
AMBH47A94367
Ambeed, Inc.
4-(Phenylethynyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(phenylethynyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H10O2/c16-15(17)14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-11H,(H,16,17)
Klucz InChI
OGZUGPOTBGMCLE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25739-23-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)