Merck
AMBH47A3D79E
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromo-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16BrN3/c1-14-4-6-15(7-5-14)9-2-3-11(13)10(12)8-9/h2-3,8H,4-7,13H2,1H3
Klucz InChI
LFYUFSZCTMVRAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/166818-86-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)