Merck
AMBH47A36326
Ambeed, Inc.
3-(1H-Pyrazol-4-yl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-9-3-1-2-7(4-9)8-5-11-12-6-8/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
MSVASNFGSQCRCN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1170691-45-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)