Merck
AMBH47A3509C
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-5-nitro-1H-indazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.26
Numer MDL:
Iupac Name
1-benzyl-5-nitro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C14H11N3O2/c18-17(19)13-6-7-14-12(8-13)9-15-16(14)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
Klucz InChI
KACWEIWGSHNESJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23856-20-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)