Merck
AMBH324ABD59
Ambeed, Inc.
N-Hydroxypicolinimidamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Numer MDL:
Iupac Name
N-hydroxy-2-pyridinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
Klucz InChI
XKXCGXSHUNVFCT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)