Merck
AMBH324ABCBA
Ambeed, Inc.
1,4-Di(pyridin-4-yl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
Numer MDL:
Iupac Name
4-[4-(4-pyridinyl)phenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C16H12N2/c1-2-14(16-7-11-18-12-8-16)4-3-13(1)15-5-9-17-10-6-15/h1-12H
Klucz InChI
MAWKLXRVKVOYLR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113682-56-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)