Merck
AMBH324ABCB7
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethylamine Hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.6
Numer MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7F4N.ClH/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12;/h1-4,7H,13H2;1H
Klucz InChI
XNWPGRAQALZJNF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1185302-13-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)