Merck
AMBH324ABCA4
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)thiazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.2
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c6-5-7-3-4(9-5)1-2-8/h3,8H,1-2H2,(H2,6,7)
Klucz InChI
QXZROQLPDVYROK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105773-93-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)