Merck
AMBH324ABC04
Ambeed, Inc.
Methyl 4,5-dichloropicolinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.03
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4,5-dichloro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)6-2-4(8)5(9)3-10-6/h2-3H,1H3
Klucz InChI
WVBZQZGENXXGJI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256834-28-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256834-28-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)