Merck
AMBH324ABB39
Ambeed, Inc.
5-Fluoroisoindolin-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-fluoro-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-10-8(7)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Klucz InChI
NKCDELXKANYEQE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260666-80-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260666-80-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)