Kluczowe dokumenty
AMBH3155FD83
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-11(8-13)5-4-6-12-11/h12H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
YSRVDGYYECHRCC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)